LIF432341483
Life Chemicals Inc.
ethyl 5-amino-2-mercaptothiazole-4-carboxylate
Réf. du fournisseur: F1967-1688-250MG
263,90 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: F1967-1688-250MG
263,90 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
ethyl 5-amino-2-sulfanyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S2/c1-2-10-5(9)3-4(7)12-6(11)8-3/h2,7H2,1H3,(H,8,11)
Clé InChI
RQPDYIIMTWIRCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :