Principaux documents
LIF388583864
Life Chemicals Inc.
piperazin-1-yl(2-thienyl)acetic acid dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
1-piperazinyl(2-thienyl)acetic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S.2ClH/c13-10(14)9(8-2-1-7-15-8)12-5-3-11-4-6-12;;/h1-2,7,9,11H,3-6H2,(H,13,14);2*1H
Clé InChI
PXPGLFANTBAYAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid