Principaux documents
LIF372157645
Life Chemicals Inc.
N1-(4,7-dimethoxybenzo[d]thiazol-2-yl)-N2,N2-diethylethane-1,2-diamine
250 MG
416,00 €
500 MG
751,40 €
1 G
1 352,00 €
2.5 G
2 705,30 €
5 G
4 057,30 €
Réf. du fournisseur: F2182-0076-250MG
416,00 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
416,00 €
500 MG
751,40 €
1 G
1 352,00 €
2.5 G
2 705,30 €
5 G
4 057,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.43
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2182-0076-250MG
416,00 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N~1~-(4,7-dimethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)-N~2~,N~2~-diethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C15H23N3O2S/c1-5-18(6-2)10-9-16-15-17-13-11(19-3)7-8-12(20-4)14(13)21-15/h7-8H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,16,17)
Clé InChI
LMOLAOHCAVZAIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid