Principaux documents
LIF372157040
Life Chemicals Inc.
tert-butyl (3-amino-9H-carbazol-9-yl)acetate
250 MG
396,50 €
500 MG
713,70 €
1 G
1 284,40 €
2.5 G
2 568,80 €
Réf. du fournisseur: F2158-1083-250MG
396,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
396,50 €
500 MG
713,70 €
1 G
1 284,40 €
2.5 G
2 568,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.37
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2158-1083-250MG
396,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3-amino-9H-carbazol-9-yl)acetate
Inchi Code
1S/C18H20N2O2/c1-18(2,3)22-17(21)11-20-15-7-5-4-6-13(15)14-10-12(19)8-9-16(14)20/h4-10H,11,19H2,1-3H3
Clé InChI
LHTXTTOUBQINDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid