Principaux documents
LIF372157005
Life Chemicals Inc.
4-chloro-N-(3-morpholinopropyl)benzo[d]thiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.84
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C14H18ClN3OS/c15-11-3-1-4-12-13(11)17-14(20-12)16-5-2-6-18-7-9-19-10-8-18/h1,3-4H,2,5-10H2,(H,16,17)
Clé InChI
IWNPMYKDBHWCEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid