LIF372156312
Life Chemicals Inc.
9-methyl-6,9-diazaspiro[4.5]decane
Réf. du fournisseur: F2147-0840-250MG
503,10 €
About This Item
Réf. du fournisseur: F2147-0840-250MG
503,10 €
Iupac Name
9-methyl-6,9-diazaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-11-7-6-10-9(8-11)4-2-3-5-9/h10H,2-8H2,1H3
Clé InChI
MTJIOPLJIVEVOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :