Principaux documents
LIF372155643
Life Chemicals Inc.
5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
250 MG
76,70 €
500 MG
120,90 €
1 G
185,90 €
2.5 G
371,80 €
5 G
557,70 €
10 G
780,00 €
Réf. du fournisseur: F2146-0398-250MG
76,70 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
76,70 €
500 MG
120,90 €
1 G
185,90 €
2.5 G
371,80 €
5 G
557,70 €
10 G
780,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2146-0398-250MG
76,70 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-nitro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H4ClNO3S/c10-9(12)8-4-5-3-6(11(13)14)1-2-7(5)15-8/h1-4H
Clé InChI
KOJDFXDLYGKDEK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid