Principaux documents
LIF372155604
Life Chemicals Inc.
N-benzyl-6-ethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.38
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzyl-6-ethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C16H16N2S/c1-2-12-8-9-14-15(10-12)19-16(18-14)17-11-13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,2,11H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
PHCPFMYPDGRLCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid