LIF372155600
Life Chemicals Inc.
N-benzyl-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
Iupac Name
N-benzyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C14H12N2S/c1-2-6-11(7-3-1)10-15-14-16-12-8-4-5-9-13(12)17-14/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Clé InChI
WCTMSMWBZPBBIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :