Principaux documents
LIF372154758
Life Chemicals Inc.
4-cyclopropyl-1-(2,4-dimethylphenyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[3,4-d]pyridazin-7-one
250 MG
303,90 €
500 MG
519,70 €
1 G
699,10 €
Réf. du fournisseur: F2135-0847-250MG
303,90 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
303,90 €
500 MG
519,70 €
1 G
699,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.33
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2135-0847-250MG
303,90 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-cyclopropyl-1-(2,4-dimethylphenyl)-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[3,4-d]pyridazin-7-one
Inchi Code
1S/C16H16N4O/c1-9-3-6-13(10(2)7-9)20-15-12(8-17-20)14(11-4-5-11)18-19-16(15)21/h3,6-8,18H,4-5H2,1-2H3,(H,19,21)
Clé InChI
MMCRNXONWKPBAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid