LIF372153742
Life Chemicals Inc.
(2,5-difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
(2,5-difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O2S/c8-13(11,12)4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
QBVRECXGNKZPIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :