Key Documents
LIF372153596
Life Chemicals Inc.
{3-[3-(2-thienyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl]phenyl}amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.35
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[3-(2-thienyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl]aniline
Inchi Code
1S/C15H11N5S/c16-11-4-1-3-10(9-11)12-6-7-14-17-18-15(20(14)19-12)13-5-2-8-21-13/h1-9H,16H2
Clé InChI
ARJHZHVNINWENX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid