Principaux documents
LIF372152958
Life Chemicals Inc.
2-oxo-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid
250 MG
163,50 €
500 MG
268,80 €
1 G
392,30 €
2.5 G
744,60 €
Réf. du fournisseur: F1900-0022-250MG
163,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
163,50 €
500 MG
268,80 €
1 G
392,30 €
2.5 G
744,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F1900-0022-250MG
163,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2Z)-2-hydroxy-3-(2-thienyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C7H6O3S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3H,4H2,(H,9,10)
Clé InChI
DFEKJNVSDUKUIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid