Key Documents
LIF372152835
Life Chemicals Inc.
4-(2,3-Dihydro-1H-indol-1-ylsulfonyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.34
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2,3-dihydro-1H-indol-1-ylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO4S/c17-15(18)12-5-7-13(8-6-12)21(19,20)16-10-9-11-3-1-2-4-14(11)16/h1-8H,9-10H2,(H,17,18)
Clé InChI
KEIMROLKEASOFU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid