Principaux documents
LIF189457459
Life Chemicals Inc.
5-hydroxy-2-nitrobenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.12
Numéro MDL:
Iupac Name
5-hydroxy-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4N2O3/c8-4-5-3-6(10)1-2-7(5)9(11)12/h1-3,10H
Clé InChI
IVDZYHBBWXCWGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid