Key Documents
LIF112842671
Life Chemicals Inc.
1,4-Dihydrochromeno[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1,4-dihydrochromeno[4,3-c]pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O3/c14-11(15)10-7-5-16-8-4-2-1-3-6(8)9(7)12-13-10/h1-4H,5H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
LCCZBCRICIYZCV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid