Principaux documents
LIF112842030
Life Chemicals Inc.
7-chloro-3-methyl-1-oxoisochromane-3-carboxylic acid
250 MG
281,80 €
500 MG
469,00 €
1 G
799,20 €
Réf. du fournisseur: F2121-0019-250MG
281,80 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
281,80 €
500 MG
469,00 €
1 G
799,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.64
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2121-0019-250MG
281,80 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-chloro-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydro-1H-isochromene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9ClO4/c1-11(10(14)15)5-6-2-3-7(12)4-8(6)9(13)16-11/h2-4H,5H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
WFXUUYPOUZBRTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid