LIF100862946
Life Chemicals Inc.
5-(dimethylamino)furan-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
5-(dimethylamino)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-8(2)7-4-3-6(5-9)10-7/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
ZLQGITSKRNWIOT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :