Principaux documents
LIF087878907
Life Chemicals Inc.
(4-Fluoro-benzenesulfonyl)-acetic acid
250 MG
404,30 €
500 MG
573,30 €
1 G
820,30 €
2.5 G
1 640,60 €
5 G
2 460,90 €
10 G
3 516,50 €
Réf. du fournisseur: F2109-0036-250MG
404,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
404,30 €
500 MG
573,30 €
1 G
820,30 €
2.5 G
1 640,60 €
5 G
2 460,90 €
10 G
3 516,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F2109-0036-250MG
404,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[(4-fluorophenyl)sulfonyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO4S/c9-6-1-3-7(4-2-6)14(12,13)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
CMEDGBAZGURHOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid