Principaux documents
LIF068212954
Life Chemicals Inc.
5-Amino-4-methylnicotinic acid
250 MG
152,10 €
500 MG
240,50 €
1 G
344,50 €
2.5 G
687,70 €
5 G
1 032,20 €
10 G
1 836,90 €
Réf. du fournisseur: F1957-0024-250MG
152,10 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
152,10 €
500 MG
240,50 €
1 G
344,50 €
2.5 G
687,70 €
5 G
1 032,20 €
10 G
1 836,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F1957-0024-250MG
152,10 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-4-methylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-4-5(7(10)11)2-9-3-6(4)8/h2-3H,8H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
XDKILAGIFJBHEA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid