Principaux documents
LIF009210200
Life Chemicals Inc.
2-Chloro-5,7-dimethyl-1,3-benzothiazole
250 MG
269,10 €
500 MG
477,10 €
1 G
848,90 €
Réf. du fournisseur: F1910-0028-250MG
269,10 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
269,10 €
500 MG
477,10 €
1 G
848,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.69
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: F1910-0028-250MG
269,10 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-5,7-dimethyl-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C9H8ClNS/c1-5-3-6(2)8-7(4-5)11-9(10)12-8/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
UMPCQBBRKCVELL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid