Principaux documents
LIF007179251
Life Chemicals Inc.
3-(1-Benzyl-1H-benzimidazol-2-yl)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.34
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1-benzyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C17H18N2O/c20-12-6-11-17-18-15-9-4-5-10-16(15)19(17)13-14-7-2-1-3-8-14/h1-5,7-10,20H,6,11-13H2
Clé InChI
VKBZBWPMGQXAGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid