Principaux documents
LIF007178866
Life Chemicals Inc.
1-[(4-Methoxyphenyl)sulfonyl]piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.35
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO5S/c1-19-11-4-6-12(7-5-11)20(17,18)14-8-2-3-10(9-14)13(15)16/h4-7,10H,2-3,8-9H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
UFFAQFGECWPIEZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid