Principaux documents
KEYH305DA308
Key Organics / BIONET
6-methyl-2-[3-(methylsulfanyl)phenyl]-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
500 MG
175,30 €
1 G
248,80 €
Réf. du fournisseur: AP-0041-500MG
175,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
175,30 €
1 G
248,80 €
About This Item
Poids moléculaire :
279.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: AP-0041-500MG
175,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methyl-2-(3-(methylthio)phenyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Inchi Code
1S/C12H14BNO4S/c1-14-7-11(15)17-13(18-12(16)8-14)9-4-3-5-10(6-9)19-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
UYOUZFXQPKCASA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AP-0041
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AP-0041