Principaux documents
KEY947335527
Key Organics / BIONET
3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-9-4-6-10(7-5-9)3-2-8-11/h11H,2-8H2,1H3
Clé InChI
JKRSQNBRNIYETC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/PS-3230
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/PS-3230