Principaux documents
KEY771306068
Key Organics / BIONET
4-[(E)-[(4-fluoro-3-nitrophenyl)imino]methyl]phenol
500 MG
538,30 €
1 G
835,30 €
2 G
1 619,80 €
5 G
3 581,80 €
Réf. du fournisseur: JS-3026-500MG
538,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
538,30 €
1 G
835,30 €
2 G
1 619,80 €
5 G
3 581,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: JS-3026-500MG
538,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(E)-4-(((4-fluoro-3-nitrophenyl)imino)methyl)phenol
Inchi Code
1S/C13H9FN2O3/c14-12-6-3-10(7-13(12)16(18)19)15-8-9-1-4-11(17)5-2-9/h1-8,17H/b15-8+
Clé InChI
GKFONABYUZWFSC-OVCLIPMQSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-3026
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-3026