Principaux documents
KEY514454361
Key Organics / BIONET
methyl 3-amino-5-methoxybenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-5-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-6(9(11)13-2)3-7(10)5-8/h3-5H,10H2,1-2H3
Clé InChI
OWMZQNZFHGAVCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 4C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-6513
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-6513