Principaux documents
KEY491462647
Key Organics / BIONET
3'-(hydroxymethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3'-(hydroxymethyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H12O3/c15-9-10-2-1-3-13(8-10)11-4-6-12(7-5-11)14(16)17/h1-8,15H,9H2,(H,16,17)
Clé InChI
HPXYVZSLBXTFMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-3216
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-3216