KEY466133645
Key Organics / BIONET
5-[(1H-indol-3-yl)methyl]-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Réf. du fournisseur: 12H-905-500MG
628,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 12H-905-500MG
628,30 €
Iupac Name
5-(1H-indol-3-ylmethyl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C12H12N4S/c1-16-11(14-15-12(16)17)6-8-7-13-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,13H,6H2,1H3,(H,15,17)
Clé InChI
HADGGUBBBRVURY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12H-905