Principaux documents
KEY466133414
Key Organics / BIONET
ethyl 1-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.26
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H13N5O2/c1-4-18-10(17)9-6-16(15-14-9)11-12-7(2)5-8(3)13-11/h5-6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
QFBPHAZGSSQKOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11X-0824
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11X-0824