Principaux documents
KEY466133166
Key Organics / BIONET
(2,4-dichlorophenyl)(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)methanol
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
Réf. du fournisseur: 11P-665-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 11P-665-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C16H12Cl2O3/c1-20-13-4-2-3-9-7-14(21-16(9)13)15(19)11-6-5-10(17)8-12(11)18/h2-8,15,19H,1H3
Clé InChI
JIBJEUTYWADIIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-665
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-665