Principaux documents
KEY466132276
Key Organics / BIONET
2-tert-butyl-7-(4-chlorophenyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-8-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.79
Numéro MDL:
Iupac Name
2-tert-butyl-7-(4-chlorophenyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-8-carbonitrile
Inchi Code
1S/C17H15ClN4/c1-17(2,3)16-20-15-14(10-19)13(8-9-22(15)21-16)11-4-6-12(18)7-5-11/h4-9H,1-3H3
Clé InChI
CCGAEWLEOQGFHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10T-0314
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10T-0314