Principaux documents
KEY466132085
Key Organics / BIONET
methyl 5-benzamido-1-benzothiophene-2-carboxylate
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
Réf. du fournisseur: 10P-523S-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.36
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 10P-523S-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-(benzoylamino)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H13NO3S/c1-21-17(20)15-10-12-9-13(7-8-14(12)22-15)18-16(19)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
DDJQSUVCRQNFQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10P-523S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10P-523S