Principaux documents
KEY465203368
Key Organics / BIONET
7-(bromomethyl)-9-isopropyl-3,4-dimethyl-2-phenyl-1,6-dioxa-4-azaspiro[4.4]nonane
500 MG
628,30 €
Réf. du fournisseur: SS-3309-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
628,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: SS-3309-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-(bromomethyl)-9-isopropyl-3,4-dimethyl-2-phenyl-1,6-dioxa-4-azaspiro[4.4]nonane
Inchi Code
1S/C18H26BrNO2/c1-12(2)16-10-15(11-19)21-18(16)20(4)13(3)17(22-18)14-8-6-5-7-9-14/h5-9,12-13,15-17H,10-11H2,1-4H3
Clé InChI
HGSSIETWJAFVCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3309
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3309