Principaux documents
KEY465203321
Key Organics / BIONET
methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-13-10-6-3-9(4-7-10)5-8-11(12)14-2/h3-8H,1-2H3/b8-5+
Clé InChI
VEZIKIAGFYZTCI-VMPITWQZSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3707
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3707