Key Documents
KEY465203212
Key Organics / BIONET
4-{[4-(propan-2-yl)phenyl]methoxy}benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.33
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(4-isopropylbenzyl)oxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H18O3/c1-12(2)14-5-3-13(4-6-14)11-20-16-9-7-15(8-10-16)17(18)19/h3-10,12H,11H2,1-2H3,(H,18,19)
Clé InChI
HJPCWFVDMPJKPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3269
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3269