Principaux documents
KEY465202947
Key Organics / BIONET
1-[(pyrazin-2-yl)amino]propan-2-ol
500 MG
628,30 €
Réf. du fournisseur: MS-2438-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
628,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: MS-2438-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-pyrazinylamino)-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H11N3O/c1-6(11)4-10-7-5-8-2-3-9-7/h2-3,5-6,11H,4H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
YZIKOHNWTJXHCB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2438
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2438