Key Documents
KEY465202594
Key Organics / BIONET
4-(2,6-dichlorophenoxy)butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.09
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2,6-dichlorophenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O3/c11-7-3-1-4-8(12)10(7)15-6-2-5-9(13)14/h1,3-4H,2,5-6H2,(H,13,14)
Clé InChI
WJYHXANOKSWCLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-0409
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-0409