Principaux documents
KEY465202266
Key Organics / BIONET
3-[(4-fluoro-2-methylphenyl)carbamoyl]propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-fluoro-2-methylanilino)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12FNO3/c1-7-6-8(12)2-3-9(7)13-10(14)4-5-11(15)16/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
ZTUOJUZSDAFSRS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-1979
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-1979