Key Documents
KEY465202054
Key Organics / BIONET
N'-[(E)-(2-chloro-5-nitrophenyl)methylidene]-2-(phenylsulfanyl)acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.8
Numéro MDL:
Iupac Name
N'-[(E)-(2-chloro-5-nitrophenyl)methylidene]-2-(phenylsulfanyl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C15H12ClN3O3S/c16-14-7-6-12(19(21)22)8-11(14)9-17-18-15(20)10-23-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2,(H,18,20)/b17-9+
Clé InChI
MXOZDDUBWPVBLD-RQZCQDPDSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-0494
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-0494