Principaux documents
KEY465201975
Key Organics / BIONET
4-[(1Z)-3-oxo-3-phenylprop-1-en-1-yl]phenyl thiophene-2-carboxylate
500 MG
577,50 €
1 G
1 155,00 €
2 G
2 137,50 €
Réf. du fournisseur: JS-0107-500MG
577,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
500 MG
577,50 €
1 G
1 155,00 €
2 G
2 137,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.4
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: JS-0107-500MG
577,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-[(1Z)-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl]phenyl 2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C20H14O3S/c21-18(16-5-2-1-3-6-16)13-10-15-8-11-17(12-9-15)23-20(22)19-7-4-14-24-19/h1-14H/b13-10-
Clé InChI
JGWUANPEPDUDHO-RAXLEYEMSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-0107
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-0107