Principaux documents
KEY465201792
Key Organics / BIONET
[(naphthalen-1-yl)amino]thiourea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-naphthyl)hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C11H11N3S/c12-11(15)14-13-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,13H,(H3,12,14,15)
Clé InChI
ZFWLQFOXJBCIEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9P-944
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9P-944