Principaux documents
KEY465200041
Key Organics / BIONET
1,1,1-trifluoro-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.28
Numéro MDL:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-[4-(4-nitrophenyl)-1-piperazinyl]-2-propanol
Inchi Code
1S/C13H16F3N3O3/c14-13(15,16)12(20)9-17-5-7-18(8-6-17)10-1-3-11(4-2-10)19(21)22/h1-4,12,20H,5-9H2
Clé InChI
PKYYLZODOGXZMK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-910
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-910