Principaux documents
KEY465199967
Key Organics / BIONET
4-amino-5-benzoyl-2-(methylsulfanyl)thiophene-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.37
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-5-benzoyl-2-(methylsulfanyl)-3-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H10N2OS2/c1-17-13-9(7-14)10(15)12(18-13)11(16)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,15H2,1H3
Clé InChI
JZBHTUZPSRFSMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-397S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-397S