Principaux documents
KEY465199434
Key Organics / BIONET
4-[1-(2-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-1??-thiomorpholine-1,1-dione
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
2 G
2 188,30 €
Réf. du fournisseur: 7X-0863-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
628,30 €
1 G
1 205,80 €
2 G
2 188,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.36
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 7X-0863-500MG
628,30 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1,1-dioxido-4-thiomorpholinyl)-3-(2-fluorophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C13H18FNO3S/c14-12-4-2-1-3-11(12)13(5-8-16)15-6-9-19(17,18)10-7-15/h1-4,13,16H,5-10H2
Clé InChI
STACABYABMCGAS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7X-0863
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7X-0863