Principaux documents
KEY465199353
Key Organics / BIONET
3-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carboximidamide
500 MG
577,50 €
1 G
1 155,00 €
2 G
2 137,50 €
5 G
4 620,00 €
10 G
8 662,50 €
Réf. du fournisseur: 7W-0329-500MG
577,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
500 MG
577,50 €
1 G
1 155,00 €
2 G
2 137,50 €
5 G
4 620,00 €
10 G
8 662,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 7W-0329-500MG
577,50 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
3-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carboximidamide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c1-3-2-4(10)9(8-3)5(6)7/h2,8H,1H3,(H3,6,7)
Clé InChI
DKBBZKXYIJUCDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7W-0329
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7W-0329