KEY465199322
Key Organics / BIONET
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]butane-1,3-dione
Réf. du fournisseur: 7T-0829-500MG
628,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 7T-0829-500MG
628,30 €
Iupac Name
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C10H7ClF3NO2/c1-5(16)2-8(17)9-7(11)3-6(4-15-9)10(12,13)14/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
ORIMZPBSSPWALH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0829