Principaux documents
KEY465199126
Key Organics / BIONET
N-benzyl-4-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.35
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzyl-4-[3-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C20H15F3N2O2/c21-20(22,23)16-8-4-7-14(9-16)18(26)15-10-17(24-12-15)19(27)25-11-13-5-2-1-3-6-13/h1-10,12,24H,11H2,(H,25,27)
Clé InChI
UFKSEFGSSKDGAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7R-0207
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7R-0207