Principaux documents
KEY465198165
Key Organics / BIONET
methyl 2-{7-hydroxy-2,5-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl}acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.24
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (7-hydroxy-2,5-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H13N3O3/c1-6-4-9-12-7(2)8(5-10(15)17-3)11(16)14(9)13-6/h4,8,12H,2,5H2,1,3H3
Clé InChI
WLFADGKERJHKQT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6R-0807
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6R-0807