Principaux documents
KEY465197997
Key Organics / BIONET
(5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl)methyl 3-chlorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.74
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-phenyl-3-isoxazolyl)methyl 3-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C17H12ClNO3/c18-14-8-4-7-13(9-14)17(20)21-11-15-10-16(22-19-15)12-5-2-1-3-6-12/h1-10H,11H2
Clé InChI
YLQXNTPXZLMWBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6N-653S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6N-653S